Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plateau, pour flacons d'échantillonnage

Fournisseur: KARTELL
952
216-1420EA 78.3 EUR InStock
216-1420
Plateau, pour flacons d'échantillonnage
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En PVC, blanc.

  • Pour flacons d'échantillonnage d'un diamètre de 22 mm ou moins
  • Idéal pour les flacons Bijou de 7 ml
  • Capacité : neuf rangées avec un maximum de quatorze flacons par rangée

Un plateau solide pour le stockage qui peut être utilisé comme un tiroir ou insert de bac.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité