Kidney dishes
Fournisseur: KARTELL
257
216-1467EA 15.5 EUR InStock
216-1467
Kidney dishes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En PP blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Surface lisse pour un nettoyage aisé
Ces plateaux en forme de 'haricot' peuvent être utilisés comme plateaux pour instruments, ainsi que pour de nombreuses autres applications.
Dimensions: 260×100×55 mm (W×D×H)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité