L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Seaux
Fournisseur: VITLAB
963930 960930 96093 96393
216-1502EA 32.9 EUR InStock
216-1502 216-1501 VITL96093 VITL96393
Seaux
Godets
En PE-HD, blanc.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Graduation en litres
  • Sans bec verseur
Ce seau permet toute application industrielle et de laboratoire. Sa poignée et son couvercle transparent assurent une excellente fermeture.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité