L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bacs à glace, avec ou sans couvercle
Fournisseur: VWR Collection
216-1509EA 148 EUR InStock
216-1509 216-1525 216-1526 216-1527 216-1528 216-1529 216-1530 216-1531 216-1532 216-1533 216-1537 216-1538 216-1539 216-1493 216-1494 216-1495 216-1496 216-1497 216-1498 216-1499 216-1503 216-1506 216-1507 216-1508
Bacs à glace, avec ou sans couvercle
Bacs à glace
En mousse de polyuréthane.
  • Résistance thermique de –20 à +70 °C
  • Extrême robustesse, étanches, empilables et légers
  • Trois tailles et quatre couleurs
  • Empilage pour un gain de place sur la paillasse
  • Conception avec rebord de versement, pour faciliter la vidange des liquides
  • Couvercle pour réduire l'évaporation
Dédiés à la conservation des échantillons, ces bacs conservent au chaud ou au froid les flacons, tubes à essai, solutions et cultures. Compatibles avec la glace sèche, glace hydrique et les solutions salines. Utilisation au congélateurMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité