Conteneur de transport de cachets unique, pour manipulation de cachets de 300 mm, série H 93
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H931201011116
216-1588EA 0 EUR InStock
216-1588
Conteneur de transport de cachets unique, pour manipulation de cachets de 300 mm, série H 93
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
L'expéditeur de plaquette unique H 93 est conçu pour retenir en toute sécurité la plaquette et minimiser la génération de particules. Empilable avec plusieurs fermetures, chaque expéditeur contient une plaquette de 300 mm face vers le bas en contact avec uniquement les bords de la plaquette.
  • Coussins sécurisés et remplaçables pour une génération de particules minimisée
  • Loquet unique pour une fermeture sécurisée et une ouverture facile
  • Empilable pour une efficacité de stockage
  • Construction PC transparente pour inspection visuelle sans ouverture
Fournit une protection de plaquette sécurisée dans un emballage pratique et facile à utiliser.
Merci de contacter Avantor pour plus de détails sur la gamme complète de produits et options.
Attention: Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité