VWR®, Robinet pour bonbonnes
Fournisseur: VWR Collection
216-1745EA 23.7 EUR InStock
216-1745
VWR®, Robinet pour bonbonnes
Robinets d'arrêt
PP, blanc/violet.
Ce pack se compose d’un robinet, d’un adaptateur pour connexion de tube et d’une butée pour stockage à long terme. Le robinet est conçu pour être assemblé par serrage à la main, et ne nécessite donc pas d’outils d’assemblage. Autoclavable.
Resin meets US FDA 21 CFR, USP Class VI
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité