Bain de désinfection
Fournisseur: Hartmann Bode
88296 88286 88294 980061
216-1750EA 0 EUR InStock
216-1750 216-1751 216-1752 216-1753
Bain de désinfection
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
PVC, gris, avec insert tamis PVC blanc et couvercle.
  • Poignées moulées
  • insert panier pratique en PVC blanc pour le retrait des instruments
  • Capot de remplacement et tamis pour toutes les tailles disponibles
Pour la préparation de solutions désinfectantes dans tous les domaines des hôpitaux, soins de santé primaires et laboratoires.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité