VWR®, Bouchon d’évent et de remplissage pour bonbonnes
Fournisseur: VWR Collection
216-1842EA 71.7 EUR InStock
216-1842
VWR®, Bouchon d’évent et de remplissage pour bonbonnes
Capuchons Bouchons de sécurité
Le bouchon d’évent et de remplissage pour bonbonnes VWR® est un système de fermeture autoclavable conçu pour le transfert aseptique de milieux de culture, de réactifs biologiques, d’eau pure et des produits chimiques
Chaque bouchon est équipé de ports intégrés de 6,35 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité