VWR®, Piluliers avec capsule à pression
Fournisseur: VWR Collection
216-1843EA 63.4 EUR InStock
216-1843 216-1844 216-1845 216-1846 216-1847 216-1848 216-1849 216-1851
VWR®, Piluliers avec capsule à pression
Fioles
En verre sodo-calcique, ambré.
  • Parfaits pour le stockage de médicaments tels que les liquides, poudres ou gélules
  • Utilisés pour les liquides photosensibles
  • Les capsules à pression blancs sont résistants aux rayons ultraviolets
  • Ne conviennent pas aux applications impliquant de la chaleur
Information de livraison: Livrés sur des plateaux pratiques. Capsules à pression en PE inclus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité