L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cylindres sur pied, sans bec, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
213982101 213983406 213983603 213984608 213985201 213985304 213986806 213987408 213987708 213988001
215-1025EA 24.6 EUR InStock
215-1025 215-3648 216-1850 215-3649 216-0273 215-3650 215-1022 216-0274 216-0275 215-3651
Cylindres sur pied, sans bec, DURAN®
Éprouvettes Éprouvettes de stockage
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with round base.
  • Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
  • No graduations
  • Rough ground rim without pouring lip
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité