L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Conteneurs pour échantillons avec bouchon à visser, assemblé
Fournisseur: VWR Collection
216-1852EA 125 EUR InStock
216-1852 216-1853 216-1854
VWR®, Conteneurs pour échantillons avec bouchon à visser, assemblé
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PP translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
  • Zone d'étiquetage dépolie
Flacons coniques pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité