VWR®, Jerricane en PEHD, à col étroit, rectangulaire
Fournisseur: VWR Collection
216-1917EA 64.6 EUR InStock
216-1917
VWR®, Jerricane en PEHD, à col étroit, rectangulaire
Flacons Jerricans
Jerricane jetable, en PEHD, avec poignée intégrée pour faciliter le transport et le versement.
  • Bonne résistance chimique
  • Étanche dans des conditions de test standards
  • Gradué pour identifier le volume distribué
  • Ouverture à col incliné pour faciliter le versement et le transfert de liquides
Les jerricanes sont parfaits pour le stockage et le transfert de fluides stériles, ainsi que de réactifs pharmaceutiques et biotechnologiques.
Certifications: Résine conforme à la norme américaine de la FDA 21 CFR, USP Classe VI.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité