VWR®, Distributeurs pour stations de travail
Fournisseur: VWR Collection
216-2002EA 108 EUR InStock
216-2002 216-2003 216-2004 216-2005
VWR®, Distributeurs pour stations de travail
Boîtes Distributeurs de boîtes
Conteneurs transparents pour petits articles, tels que les pointes de pipettes, tubes, raccords, doigtiers et autres petits articles en vrac.
  • Couvercles à charnière sur de larges ouvertures pour un remplissage et une distribution faciles et une conservation des produits à l'abri de la poussière
  • Quatre tailles disponibles pour répondre à de nombreux besoins de stockage
  • Comprend des pieds en caoutchouc antidérapants
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité