VWR®, Distributeur pour station de travail
Fournisseur: VWR Collection
216-2006EA 211 EUR InStock
216-2006
VWR®, Distributeur pour station de travail
Boîtes Distributeurs de boîtes
Ce distributeur d'accessoires en acrylique permet de ranger les produits jetables de laboratoire les plus utilisés dans un endroit centralisé. Le distributeur permet de ranger les tubes, les embouts, les gants, les Kimwipes® et les Parafilm®.
  • Deux compartiments avec couvercle à charnière
  • Un compartiment pour les boîtes de lingettes et un autre pour le ruban adhésif
  • Un grand compartiment pour une boîte de gants ou de lingettes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité