Bacs universels
Fournisseur: KARTELL
280 281 282 283 284 285 286 288
216-2010EA 21 EUR InStock
216-2010 216-2011 216-2012 216-2013 216-2014 216-2020 216-2025 216-2030
Bacs universels
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
En PVC blanc.
  • Thick walled and robust
  • Heat resistant up to 70 °C
  • Smooth surfaces allow easy cleaning
Destinés à de nombreuses applications, ces bacs avec nervures sont particulièrement adaptés aux applications photographiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité