Plateaux de laboratoire, PP
Fournisseur: MULTIROIR
1085 1086 1087 1088 1187-12
216-2239EA 5.2 EUR InStock
216-2239 216-2240 216-2241 216-2242 MULC1187-12
Plateaux de laboratoire, PP
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Gamme de cinq plateaux de laboratoire légers et robustes. Ils sont fabriqués en PP blanc très résistant et sont parfaits pour un large éventail d'utilisations.
  • Food grade
  • Nestable
  • Thermal resistance –25 to +70 °C
  • Machine washable
Surface interne lisse, hygiénique et facile à nettoyer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité