VWR®, Wire basket with handle
Fournisseur: VWR Collection
216-2254EA 217 EUR InStock
216-2254
VWR®, Wire basket with handle
Paniers Paniers en maille d'acier
This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
  • Very good chemical and temperature resistance
  • Foldaway carrying handle with plastic hand grip
  • Robust design with two rods for base reinforcement
Suitable for transportation or sterilisation of laboratory goods.
Collapse All
l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400×300×200 mm 1 216-2254
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité