PETG certified clean validation bottles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
382035-0005
216-2270EA 1612 EUR InStock
216-2270
PETG certified clean validation bottles, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
The Nalgene™ multi-tiered portfolio provides bioproduction facilities with a variety of high-quality, sterile storage and transport solutions. Choose the appropriate product necessary to suit any application, through the step-down process and into the cleanroom.
  • Sterile
  • Clear finish
  • PETG construction
These bottles can reduce the risk of contamination.
Certifications: Validated to USP 788 and <0,5 EU/ml endotoxin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..