Plateau d'incubation pour boîtes de Petri
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189831000
216-2744EA 147 EUR InStock
216-2744
Plateau d'incubation pour boîtes de Petri
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
PP.
  • Stackable, increase overall incubator capacity
  • Designed to hold five 100 mm diameter or fifteen 60 mm diameter Petri dishes
  • Each tray is provided with two large label areas for critical sample identification by marker or label
L×p×h: 251×237×35 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité