Bocaux, avec couvercle clipsable
Fournisseur: Brand
62315
216-3185EA 276 EUR InStock
216-3185
Bocaux, avec couvercle clipsable
Pots Pots à usage général
En PS, avec couvercle en PE-BD.
  • Forme conique
  • Bonne résistance chimique
  • Léger
Pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité