Boîtes de rangement
Fournisseur: VITLAB
36491
216-3192EA 38.8 EUR InStock
216-3192
Boîtes de rangement
Boîtes Boîtes de rangement
En SAN, transparent.
Récipients universels rectangulaires.
  • Avec couvercle
  • Bonne résistance chimique
  • Légers et empilables
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité