Vases à échantillons, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 83.5 EUR InStock
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Vases à échantillons, DURAN®
Pots Pots de spécimens
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec base rodée. Etanches à l'air et aux liquides en cas d'utilisation de graisse de rodage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité