L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Boîtes de rangement
Fournisseur: VWR Collection
216-4000EA 15.9 EUR InStock
216-4000 216-4002 216-4003 216-4332 216-4333 216-4334
VWR®, Boîtes de rangement
Boîtes Boîtes de rangement
Ces boîtes sont une solution idéale pour les laboratoires en raison de leur transparence et excellente durabilité.
  • Boîtes empilables transparentes
  • Pour le stockage et la présentation de petit matériel
  • Six tailles différentes
  • PS, clair
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité