Laboratory trays
Fournisseur: PHAGOGENE
60283
216-4239EA 84.2 EUR InStock
216-4239
Laboratory trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Highly versatile trays, made of blue PP, ideal for a wide range of applications
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité