Transporteurs de déchets biologiques
Fournisseur: KARTELL
569
216-4305EA 206 EUR InStock
216-4305
Transporteurs de déchets biologiques
Portoirs Boîtes de transport pour tubes à essais
Boîtier de protection avec joint de silicone et poignée en acier inoxydable, transparent.
  • Entièrement autoclavables
  • fournis avec une notice utilisateur comprenant les instructions approuvées par l'OMS
  • Symbole « déchets biologiques dangereux » sur la boîte
Pour transporter des tubes ou des récipients pour urines et selles dans des conditions de sécurité.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité