Boîtes de rangement à tiroirs basculants
Fournisseur: MULTIROIR
STS2 STS3 STS4 STS5 STS6 STS9
216-4355EA 525 EUR InStock
216-4355 216-4348 216-4356 216-4357 216-4358 216-4359
Boîtes de rangement à tiroirs basculants
Boîtes Distributeurs de boîtes
ABS.
Chaque élément comporte un certain nombre de tiroirs transparents amovibles adaptés à un grand nombre d'éléments.
  • Non toxiques, idéales pour les produits alimentaires
  • Corps extérieur solide en polystyrène à résistance élevée aux impacts, compartiments intérieurs
  • Peuvent être directement fixées au mur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité