Carboys, wide neck, HDPE, heavy duty, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2214-0050
216-4397EA 252 EUR InStock
216-4397
Carboys, wide neck, HDPE, heavy duty, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En HDPE translucide avec bouchon en HDPE.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de -100 à +120 °C
  • Robustes, antifuites, conformes au règlement 177.1520 concernant le stockage et le contact avec des denrées alimentaires
Pour le stockage et le transport de produits chimiques. Protègent les substances devant conserver leur consistance et présenter un degré élevé de pureté. Jerricanes avec large ouverture (Ø 70 mm) et antifuites. Le col large permet un remplissage, une vidange et un nettoyage aisés. Une anse pratique et une poignée intégrée facilitent la manipulation et la vidange du jerricane, même avec des gants. Avec graduation. Forme rectangulaire compacte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité