Bonbonnes avec bord sanitaire, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2261-0050
216-4405EA 892 EUR InStock
216-4405
Bonbonnes avec bord sanitaire, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
PVC, transparentes.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistantes à une température comprise entre –100 et +135 °C, autoclavables
  • Le matériau est conforme aux spécifications USP de classe VI et de la FDA
Idéales pour le stockage, le transport ou la distribution dans les applications pharmaceutiques et biotechnologiques. Le bord sanitaire soudé de 75 mm s'adapte aux connecteurs à brides standard. La bonbonne est fermée à l'aide d'une fermeture à pince solidement fixée. La conception sanitaire est plus facile à nettoyer que les récipients filetés.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité