Porte-flacons sûr avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6505-0010
216-4428EA 143 EUR InStock
216-4428
Porte-flacons sûr avec couvercle, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour flacons
Contient et transporte jusqu'à six flacons de réactifs standard de 500 ml et la plupart des autres flacons en plastique ou en verre de 500 ml, ce porte-flacon se compose d'une nacelle à flacons et d'un couvercle étanche.
LDPE.
  • Empilables
  • Porte-flacons sûr
  • Les flacons risquent moins de se heurter les uns les autres, de tomber ou de se casser
  • Pas d'éclaboussure de produits chimiques dangereux en cas de casse d'un flacon en verre
  • Robuste, poignée large pour faciliter le transport
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité