Systainer transport cases
Fournisseur: TRANSPOSAFE
DNVDS2LGR
216-4711EA 6 EUR InStock
216-4711
Systainer transport cases
Boîtes Boîtes de transport
Can be linked, UN approved, for internal and external transport of diagnostic specimens.
  • Lid for document holder
  • Several Systainers can be linked together with a click system
  • Further secured with straps
In a type 3 or 4 Systainer, several small or large safety bags can be sent. The Systainer has a levelling mat at the bottom on which an absorbent sheet of filtration cardboard is placed to absorb any liquid that may leak during transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité