Container, wide mouth, with screw cap
Fournisseur: AARTS PLASTICS
44000301 44010301 44020301 44030301 44060301 44090101
216-4718EA 52.7 EUR InStock
216-4718 216-4719 216-4720 216-4721 216-4724 216-4726
Container, wide mouth, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Made of white PP with screw cap.
  • Safety closure with scratch tape
  • Striking, strong and resistant to aggressive substances
  • Available on request in transparent and brown
Ideal for sampling, storage and transportation of liquids, pastes and powders.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité