Coffret de transport isotherme
Fournisseur: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
302
216-7001EA 5530 EUR InStock
216-7001
Coffret de transport isotherme
Boîtes Boîtes de congélation
PE, grey.
  • Insulated with 5,75 cm thick plastic foam
  • Hinged lid with robust hinges and metal catch, one sturdy carrying handle with the 35 litre model and two with the 75 litre model
  • Aluminium roller base, with 4 moving rollers, available separately
Large capacity cool boxes for the long-term temperature control of temperature-sensitive materials and samples. Cooled with cooling pouches 216-7010 to 216-7013 or dry ice.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité