Blocs réfrigérants
Fournisseur: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
406J
216-7015EA 1320 EUR InStock
216-7015
Blocs réfrigérants
Poches refroidissantes
Pour le refroidissement, l'expédition et l'entreposage frigorifique. Le substitut de glace est placé dans de petits sacs en plastique pour l'inclusion d'échantillons et d'autres aliments congelés. En raison de leur grande souplesse, ces sacs offrent une protection efficace contre les vibrations ou les bris. Ils sont adaptés à la forme des denrées réfrigérées. Si les blocs de refroidissement sont refroidis à 9 °C ou à des températures inférieures, ils peuvent rester réfrigérés trois fois plus longtemps que la glace. Soudés hermétiquement, très stables, pressions de charge de 8 kg/cm² maximum pour plus de cinq minutes.
  • Aucun résidu aqueux de glace, réutilisable et facile à nettoyer
  • Économie d'énergie : pas d'eau nécessaire
  • Liquide de refroidissement approuvé par la FDA pour la sécurité alimentaire
Singles (50 lbs. per case), 1500 individual packets. (+30°F/-1°C)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité