Panier en fils d'acier
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
7500908
216-7470EA 373 EUR InStock
216-7470
Panier en fils d'acier
Paniers Paniers en maille d'acier
Stainless steel, electrolytically polished.
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Poignée de transport repliable en plastique
  • Calibre du grillage: 8×8×1 mm
  • Fond renforcé par deux tiges
Ce panier rectangulaire est adapté pour une large gamme d'applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité