L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons de remplissage et d'aération, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2162-0830 2162-0831 2162-0531
216-8912EA 65 EUR InStock
216-8912 216-8913 216-8911
Bouchons de remplissage et d'aération, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, blancs avec joints en TPE et capuchons en TPE
  • S'adaptent à toutes les grandes bonbonnes Nalgene® ou les flacons à bouchon à vis de 53 mm (53 B) ou 83 mm (83 B)
  • Choix de tube de 6,3 mm (1/4 ") ou 12,7 mm (1/2 ") pour le bouchon de 83 mm (83 B)
  • Autoclavable
Bouchons à vis pour le transfert stérile de liquides de milieu nutritif, de réactifs biologiques, d'eau pure et de produits chimiques. Pour les applications nécessitant l'utilisation de bioréacteurs et fermenteurs.
Information de livraison: More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité