Disperse Orange 37, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
21603-5G
21603-5GEA 42.6 EUR InStock
21603-5G
Disperse Orange 37, Sigma-Aldrich®
Disperse Orange 37
Disperse Orange 37 may be used during an experimental study conducted to understand the mutagenic and carcinogenic potential of textile azo dye processing plant effluent, that is known to have an impact on drinking water source.
Formule: C₁₇H₁₅Cl₂N₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00181820
Numéro CAS: 13301-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité