BCECF AM ester ≥85% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ quality level = MQ100
216254-1
216254-1EA 271 EUR InStock
216254-1
BCECF AM ester ≥85% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
BCECF AM ester
A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF. Has been used to monitor intracellular pH changes in mammalian fibroblasts, gastric cells, lymphocytes, myocytes, and distal convoluted tubule
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₄₂H₄₀O₂₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036969
Numéro CAS: 117464-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité