Acide caprylique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
21639-5ML
21639-5MLEA 125 EUR InStock
21639-5ML
Acide caprylique, Supelco®
Acide caprylique
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 239.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0.9066 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a944c3effd287faee1c22bea33423ef3d618fed6&vid=3d80c280709a84629c889e7939d4587e04f8777e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité