Azométhine H sel de sodium hydraté pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
21645.124EA 125 EUR InStock
21645.124
Azométhine H sel de sodium hydraté pour analyses
Azométhine H sel de sodium hydraté
Formule: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149588
Numéro CAS: 206752-32-1
EINECS: 227-698-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suited for boron spectrophotometry Passes test
Water Max. 8 %
A (Lambda max.) (1 %; buffer pH 5.0) Min. 1100
Absorption maximum 231 - 241 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité