Amberlite® IRA-410 (Cl) résine échangeuse d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
216569-500G
216569-500GEA 90.8 EUR InStock
216569-500G
Amberlite® IRA-410 (Cl) résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® IRA-410 (Cl)
Amberlite® IRA-410 was used as packing material for columns. Amberlite® IRA-410 was also used in urinary analysis by HPLC.
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning, removing iodine ions, neutralization of solutions, capturing xanthan and xanthene dyes, etc.; better regeneration efficiency than type I base resin.
Numéro MDL: MFCD00132710
Numéro CAS: 9002-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité