Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amberlite® IRA-900 (Cl), env. 60% d'humidité résine échangeuse d'ions, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

216585-500G
216585-500GEA 93.8 EUR InStock
216585-500G
Amberlite® IRA-900 (Cl), env. 60% d'humidité résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® IRA-900 (Cl)
Amberlite® IRA-900 chloride form is a macroporous, polystyrenic type 1 resin.[1] This resin was found to catalyze the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol.

Strongly basic, macroreticular resin of moderately high porosity with benzyltrialkylammonium functionality which is useful in decolorizing and removal of organic materials.

Amberlite® IRA-900 modified with metallophthalocyanines was used to remove 4-nitrophenol.

Strongly basic (type I) anion exchange resin for decolorizing intermediate to light solutions, concentrating heparin at neutral pH, removing metal ions, etc.


Numéro MDL: MFCD00132712
Numéro CAS: 9050-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c0c1db3384cd4b09deea16fc3400cf7fb19d926&vid=f2c4fe946b221cd937a3458e65d9a7986aadbb3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité