Dibromofluorescein 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
216720-5G
216720-5GEA 52.2 EUR InStock
216720-5G
Dibromofluorescein 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Dibromofluorescein
4',5'-Dibromofluorescein, Dye content 95 % (Solvent Red 72)
Formule: C₂₀H₁₀Br₂O₅
Point de fusion: 270…273 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005042
Numéro CAS: 596-03-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9ffdabeed5bbe183d65db8b57f460e718c994ed&vid=6a58cf468133b5f6d9ba0c0add8764d2e316c8b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité