Baryum hydroxyde octahydraté ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21678.515EA 0 EUR InStock
21678.515
Baryum hydroxyde octahydraté ≥95%, TECHNICAL
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315,47 g/mol
Point d'ébullition: 780 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité