Bouchons à rodage normalisé
Fournisseur: KARTELL
1816
217-0090EA 13.5 EUR InStock
217-0090
Bouchons à rodage normalisé
Bouchons Bouchons en plastique
En PP transparent. Avec 2 embouts pour tuyau de 8 mm Ø. Conviennent pour l'aération ou le transfert d'air, de gaz ou de liquide dans un tube à rodage standard.
  • Joint d'étanchéité pour une excellente étanchéité
  • Autoclavable
  • Dessus octogonal pour une fermeture et une ouverture aisées du bouchon
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité