Capuchons en Versilic®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 269 EUR InStock
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Capuchons en Versilic®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Silicone, translucide. Protègent les extrémités des tubes/tuyaux ou des pièces cylindriques lors du transport (contre les chocs, les éclaboussures, la décoloration).
  • Etanchéité et protection contre l'extérieur exceptionnelles
  • Transperçables et autoclavables
  • Résistent à l'usure, à l'ozone et aux stérilisations répétées
La taille indiquée correspond au diamètre extérieur du récipient à fermer en mm. Thermorésistants de −60 à +220 °C (jusqu'à +250 °C ponctuellement).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité