Stoppers, Glass, Conical Ground Joint
Fournisseur: DWK Life Sciences
216220708
217-0767EA 256 EUR InStock
217-0767
Stoppers, Glass, Conical Ground Joint
Bouchons Bouchons en verre
DURAN® glass stopper with conical ground joint, for reagent bottles and oxygen bottles according to Winkler.
  • Made of borosilicate 3.3 glass
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité