VWR®, Cork Rings for Round Bottom Flasks
Fournisseur: VWR Collection
217-1000EA 39 EUR InStock
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, Cork Rings for Round Bottom Flasks
Supports Supports pour ballons
Idéals pour les flacons à fond rond et autres récipients en verre à fond rond. En liège aggloméré, naturel.
  • Économiques et issus de ressources renouvelables
  • Légers et résistants
  • Bonne résistance thermique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité