L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Bouchons en verre pour les joints rodés standard
Fournisseur: VWR Collection
217-0887EA 13.1 EUR InStock
217-0887 217-0888 217-0889 217-0890 217-0891 217-0892 217-0893 217-0894
VWR®, Bouchons en verre pour les joints rodés standard
Bouchons Bouchons en verre
En verre borosilicaté 3.3.
  • Creux, avec tête hexagonale
  • Pointe conique qui permet le retour du liquide dans le flacon, et ce jusqu'à la dernière goutte
  • Résistants aux produits chimiques et aux chocs thermiques
Certifications: DIN 12252
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité