Bouchons GLS 80, distributeur multiple à raccord GL, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
293109103
217-0896EA 200 EUR InStock
217-0896
Bouchons GLS 80, distributeur multiple à raccord GL, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP et PTFE.
  • Système modulaire flexible
  • Très bonne résistance à la température
  • Transfert en toute sécurité de milieux liquides dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation)
Bouchon à vis GLS 80 avec quatre ports (filetage GL 18). Cinq diamètres différents de tuyau (3,2; 6,0; 8,0; 10,00 et 12,0 mm) peuvent être raccordés. Une égalisation de pression stérile est possible en utilisant un filtre à membrane. Les ports inutilisés peuvent être dotés d'un bouchon hermétique.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité