SBW glass stoppers, standard ground joint, octagonal
Fournisseur: DWK Life Sciences
246240604
217-9125EA 8.5 EUR InStock
217-9125
SBW glass stoppers, standard ground joint, octagonal
Bouchons Bouchons en verre
These stoppers are made from SBW glass and have an octagonal head for good grip.
  • Solid form
  • Available amber or clear
Certifications: DIN 12252
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité